Learn More
Brady™ Single-Pole Breaker Lockout
Oversize model for wider, thicker breakers
120.00€ - 136.00€
Specifica
Colore | Red |
---|---|
Certificazione/Conformità | OSHA 1910.147 |
Diametro (sistema imperiale) maniglione | 0.28 in. |
Diametro (sistema metrico) maniglione | 0.71 cm |
N. di lucchetti | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11741346
|
Brady™
065321 |
Oversized Breaker Lockout | N/A | N/A | N/A | |||||
15613507
|
Brady™
065321 |
Oversized Breaker Lockout |
136.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Single-pole circuit breaker lockout devices lock out most manufacturers' 227V single-pole circuit breakers (does not lock out Federal Pacific breakers)
- Installs quickly—simply snap onto breaker switch
Regular-Size Lockout: Accepts lock shackles up to 0.28 in. (0.8cm) in diameter
Oversize Lockout: Fits breakers up to 0.88 dia. × 2.5 in.W (2.2 × 6.4cm) and accepts lock shackles up to 0.28 in. (0.8cm) in diameter
Specifica
Red | |
0.28 in. | |
1 |
OSHA 1910.147 | |
0.71 cm |
Titolo del prodotto
Brady™ Single-Pole Breaker Lockout