Learn More
Brady™ ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Arrows
ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Arrows are made of B-514 polyester material that is ideal for use in marking aisles, passageways, storage locations, and point out safety equipment and exits.
143.00€ - 235.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Finitura High Gloss
Materiale Polyester
Quantità 100/Pk.
Tipo di adesivo Permanent Rubber
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11747084
Vedere i documenti
Brady™
104417
White
143.00€
1 confezione
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11761276
Vedere i documenti
Brady™
104527
Green
235.00€
1 rotolo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11771276
Vedere i documenti
Brady™
104528
Blue
235.00€
1 rotolo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11791276
Vedere i documenti
Brady™
104554
Black
235.00€
1 rotolo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11701286
Vedere i documenti
Brady™
104555
White
235.00€
1 rotolo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11751276
Vedere i documenti
Brady™
104526
Red
235.00€
1 rotolo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11781276
Vedere i documenti
Brady™
104529
Yellow
235.00€
1 rotolo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
  • Tape removes cleanly without any unsightly adhesive residue or damage to the floor
  • Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
  • Exceeds safety standards for clean, dry non-slip surfaces per ANSI A 1264.2-2006 and OSHA 1910
Specifica
Specifica
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Polyester
Permanent Rubber
5 in.
130°F
2 mil
50.8 mm
Arrow
50.80 x 127 mm
Floor Arrows
High Gloss
100/Pk.
Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and pointing out important safety equipment and egress paths
127 mm
0°F
2 in.
-18°C to 54°C
0°F to 130 °F
Arrow
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Brady™ ToughStripe™ Pre-Spaced Floor Arrows