Learn More
Brady™ Vial Top Labels
Durable Freezerbondz™ Polyester (B-492) Vial Top Labels are designed for laboratory identification applications such as vials, centrifuge, tubes, test tubes, straws and slides.
130.00€ - 150.00€
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Matte
Materiale Polyester
Product Type Laboratory Label
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) Quantità Altezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) Quantità Altezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
13563310
Vedere i documenti
Brady™
142918
0.38 in. 1500/Pk. 0.375 in. 0.3 in.
130.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13573310
Vedere i documenti
Brady™
142919
0.5 in. 1500/Pk. 0.5 in. 0.5 in.
150.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • B-490 labels can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Matte white polyester material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance of -320 to 212° F (-196 to 100° C)
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Specifica
Specifica
Acrylic, Permanent
Matte
Laboratory Label
Use in laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws and slides
1500/Pk.
White
Polyester
Non-sterile
BBP™33
0.0032 in.