missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BradyPrinter i5100 - UK/EU con Suite LAB per Brady Workstation

La stampante per etichette industriali BradyPrinter i5100 offre un connubio perfetto di intelligenza e prestazioni.

Marca:  Brady™ 306874

1942.75 EUR valido fino al 2024-12-20
Usa il codice promo "21731" per avere il tuo prezzo promozionale.


 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17147011

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Questa stampante da tavolo può stampare su 70 consumabili, più di 1.200 articoli in catalogo, nonché consumabili ed etichette custom.
  • Le possibili applicazioni includono una serie di etichette per prodotti speciali e di uso comune, etichette per componenti elettronici e schede a circuiti stampati, etichette per logistica e tracciabilità dei cespiti, etichette per l’identificazione di cavi e componenti, nonché etichette per campioni di laboratorio.
  • La stampante è fornita con la Suite Identificazione laboratorio per Brady Workstation, che ti consente di iniziare a realizzare immediatamente etichette professionali.
  • La suite contiene le app più utilizzate per creare etichette per l’identificazione di campioni e materiali di laboratorio.
Specifica

Specifica

Color Touchscreen
240.00 mm
435.00 mm
Monochrome
Power cord, a USB cable, a product CD holding the driver, the user manual in languages, the configuration/settings manual in English and a printed user manual in English, an RFID enabled roll holder, a ribbon take up spindle and a Brady Workstation Laboratory Identification Suite
300 dpi
Thermal Transfer
317.00 mm
435.00 x 240.00 x 317.00 mm
With Cutter and Brady Workstation LAB Suite
300.00 mm/s
AC Adaptor
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato