Learn More
Brady™ BradyPrinter i5100 - UK/EU con Suite LAB per Brady Workstation
La stampante per etichette industriali BradyPrinter i5100 offre un connubio perfetto di intelligenza e prestazioni.
1745.00€ - 2295.00€
Specifica
Tipo di display | Color Touchscreen |
---|---|
Print Technology | Thermal Transfer |
Larghezza (sistema metrico) | 240.00 mm |
Altezza (sistema metrico) | 317.00 mm |
Profondità (sistema metrico) | 435.00 mm |
Codice del prodotto | Marca | Risoluzione | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Risoluzione | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17137011
|
Brady™
306872 |
300 dpi | With Brady Workstation LAB Suite | N/A | |||||
17147011
|
Brady™
306874 |
300 dpi | With Cutter and Brady Workstation LAB Suite | N/A | |||||
17157011
|
Brady™
306876 |
600 dpi | With Brady Workstation LAB Suite | N/A | |||||
17167011
|
Brady™
306878 |
600 dpi | With Cutter and Brady Workstation LAB Suite | N/A | |||||
Descrizione
- Questa stampante da tavolo può stampare su 70 consumabili, più di 1.200 articoli in catalogo, nonché consumabili ed etichette custom.
- Le possibili applicazioni includono una serie di etichette per prodotti speciali e di uso comune, etichette per componenti elettronici e schede a circuiti stampati, etichette per logistica e tracciabilità dei cespiti, etichette per l’identificazione di cavi e componenti, nonché etichette per campioni di laboratorio.
- La stampante è fornita con la Suite Identificazione laboratorio per Brady Workstation, che ti consente di iniziare a realizzare immediatamente etichette professionali.
- La suite contiene le app più utilizzate per creare etichette per l’identificazione di campioni e materiali di laboratorio.
Specifica
Color Touchscreen | |
240.00 mm | |
435.00 mm | |
Monochrome | |
AC Adaptor |
Thermal Transfer | |
317.00 mm | |
435.00 x 240.00 x 317.00 mm | |
Power cord, a USB cable, a product CD holding the driver, the user manual in languages, the configuration/settings manual in English and a printed user manual in English, an RFID enabled roll holder, a ribbon take up spindle and a Brady Workstation Laboratory Identification Suite |