Learn More
BRAND™ BRANDplates immunoGrade™ 96-Well Microplates
Una scelta eccellente per la maggior parte dei test ELISA standard così come per gli immunodosaggi in fase solida
Marca:  BRAND™ 781731
805.20 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.75000kg
Codice prodotto. 10173853
  • 880.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 18-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Optimized for the immobilization of IgG
  • High binding capacity for molecules with mixed hydrophobic and hydrophilic regions
  • Designed to minimize cross-contamination
  • Blue alphanumeric embossing for easy well identification on standard plates
  • Non-sterile
Order Info
Packaging is 20 stacks of 5 plates each (100 plates). Each stack comes with one lid.
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Nero, Clear Bottom
96
330 μl
Per la maggior parte dei test ELISA standard così come per gli immunodosaggi in fase solida
Without Lid
High Binding
Polistirene
Non-sterile
Flat Bottom (F-well)
100/Cs.