Learn More
BRAND™ BRANDplates immunoGrade™ 96-Well Microplates
Una scelta eccellente per la maggior parte dei test ELISA standard così come per gli immunodosaggi in fase solida
183.00€ - 880.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Coperchio | Sì |
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | Polistirene |
No. of Wells | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10193563
|
BRAND™
781720 |
Trasparente | Round |
183.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10647143
|
BRAND™
781721 |
Trasparente | Conical Bottom (V-well) |
183.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10032113
|
BRAND™
781722 |
Trasparente | Flat Bottom (F-well) |
183.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10477863
|
BRAND™
781724 |
Bianco | Round |
361.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10173853
|
BRAND™
781731 |
Nero, Clear Bottom | Flat Bottom (F-well) |
880.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10438623
|
BRAND™
781727 |
Nero | Round |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Optimized for the immobilization of IgG
- High binding capacity for molecules with mixed hydrophobic and hydrophilic regions
- Designed to minimize cross-contamination
- Blue alphanumeric embossing for easy well identification on standard plates
- Non-sterile
Order Info
Packaging is 20 stacks of 5 plates each (100 plates). Each stack comes with one lid.
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
Per la maggior parte dei test ELISA standard così come per gli immunodosaggi in fase solida |
Sì | |
Polistirene | |
Non-sterile | |
100/Cs. |