Learn More
BRAND™ BRANDplates immunoGrade™ 96-Well Microplates
Una scelta eccellente per la maggior parte dei test ELISA standard così come per gli immunodosaggi in fase solida
Marca:  BRAND™ 781720
166.95 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10193563
  • 183.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Optimized for the immobilization of IgG
  • High binding capacity for molecules with mixed hydrophobic and hydrophilic regions
  • Designed to minimize cross-contamination
  • Blue alphanumeric embossing for easy well identification on standard plates
  • Non-sterile
Order Info
Packaging is 20 stacks of 5 plates each (100 plates). Each stack comes with one lid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Polistirene
Non-sterile
Round
100/Cs.
Without Lid
Trasparente
96
330 μl
Per la maggior parte dei test ELISA standard così come per gli immunodosaggi in fase solida