Learn More
BRAND™ Provette per microcentrifuga non sterili con coperchio BRAND
Si adattano ai rotori più comuni e possono centrifugare fino a 30,000 RCF. Le provette per microcentrifuga non sterili BrandTech™ BRAND™ sono altamente traslucide e senza sbavature, bolle d'aria e striature. I tappi a pressione piatti formano una guarnizione ad alta tenuta, senza perdite e facile da aprire. Le provette sono caratterizzate da uno spessore uniforme delle pareti per garantire risultati uniformi e ripetibili.
Marca: BRAND™ 780523
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Fits most common rotors and may be spun up to 30,000 RCF (g) (10,000 x g for 0.5mL; 20,000 x g for 1.5mL; 30,000 x g for 1.5mL and 2.0mL with lid closure at 20°C for 20 min).- Manufactured from virgin polypropylene
- Highly translucent tubes are free from flash, air bubbles, and streaks.
- Caps form a tight, leak-free seal that is easy to open, even when wearing gloves, and are flat with consistent thickness for trouble-free piercing.
- Tubes have uniform wall thickness for consistent, repeatable results.
- Subdivisions for approximate volume determination.
- Autoclavable at 120°C (2bar), according to DIN EN 285.
- Lid closure are certified endotoxin, DNA-, DNase-, and RNase-free.
- Colored tubes simplify sample identification
Specifica
Endotoxin, RNase-, ATP- and DNA-free | |
1.5 ml | |
Polipropilene | |
Non-sterile | |
20000 rcf | |
Autoclavable (120°C) | |
Provetta per microcentrifuga |
Verde | |
500/confezione | |
Centrifuga | |
Polipropilene | |
Tappo a pressione | |
Provetta |