Learn More
BRAND™ Provette per microcentrifuga non sterili con coperchio BRAND
Si adattano ai rotori più comuni e possono centrifugare fino a 30,000 RCF. Le provette per microcentrifuga non sterili BrandTech™ BRAND™ sono altamente traslucide e senza sbavature, bolle d'aria e striature. I tappi a pressione piatti formano una guarnizione ad alta tenuta, senza perdite e facile da aprire. Le provette sono caratterizzate da uno spessore uniforme delle pareti per garantire risultati uniformi e ripetibili.
Marca:  BRAND™ 780524
Codice prodotto. 10468892
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Fits most common rotors and may be spun up to 30,000 RCF (g) (10,000 x g for 0.5mL; 20,000 x g for 1.5mL; 30,000 x g for 1.5mL and 2.0mL with lid closure at 20°C for 20 min).
  • Manufactured from virgin polypropylene
  • Highly translucent tubes are free from flash, air bubbles, and streaks.
  • Caps form a tight, leak-free seal that is easy to open, even when wearing gloves, and are flat with consistent thickness for trouble-free piercing.
  • Tubes have uniform wall thickness for consistent, repeatable results.
  • Subdivisions for approximate volume determination.
  • Autoclavable at 120°C (2bar), according to DIN EN 285.
  • Lid closure are certified endotoxin, DNA-, DNase-, and RNase-free.
  • Colored tubes simplify sample identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Endotoxin, RNase-, ATP- and DNA-free
1.5 mL
Polypropylene
Non-sterile
20,000 RCF
Autoclavable (120°C)
Microcentrifuge Tube
Orange
500/Pk.
Centrifuge
Polypropylene
Flat Snap Cap
Tube