Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 0.5 a 20 ul
GREENER_CHOICE
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™, da 0.5 a 20μL consentono di pipettare in microtubi e micropiastre senza toccare le pareti. Le graduazioni marcate a 2μ e 10 μL consentono una valutazione rapida del volume. Disponibili nel tipo di ritenzione standard o ultra-ridotta.
Marca:  BRAND™ 732204
41.20 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15184907
  • 52.25€ / pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Pipette tips and filter tips from BRAND offer reliable quality for precise and demanding analyses. The raw materials are free from DiHEMDA and Oleamid. Tips are manufactured at BRAND under monitored cleanroom conditions and are automatically packaged. No parting agents or demolding aids are used. BRAND offers pipette tips for volumes from 0.1 μl to 10 ml and filter tips for volumes from 0.1 μl to 1250 μl. They are tested for BRAND pipettes and many pipette from other manufacturers.
  • BRAND pipette tips and filter tips as well as the corresponding TipBoxes are autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285.
  • Sterile tips are manufactured under certified BIO-CERT™ quality. They are sterilized with beta radiation according to ISO 11 137 and the AAMI Guidelines.
  • The articles are available in the following quality levels: Certified Life Science Quality and BIO-CERT™ Liquid Handling Quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto0000012994 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/03/2025 Catalog Number732204
Numero di lotto0000009576 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/09/2024 Catalog Number732204
Numero di lotto0000008827 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/05/2024 Catalog Number732204
Numero di lotto0000008515 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2023 Catalog Number732204
Numero di lotto0000008368 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/05/2023 Catalog Number732204
Titolo del prodotto
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 0.5 a 20 ul > Standard; Racked, TipBox, five boxes of 96 pieces