Learn More
BRAND™ Micropiastre BRANDplates™pureGrade™ da 96 pozzetti
In PS in versione non trattata. Le micropiastre BrandTech™ BRANDplates™ pureGrade™ da 96 pozzetti sono non citotossiche prive di endotossine, DNasi, DNA e RNasi. Non sterili con media capacità legante sono adatte per saggi omogenei, screening e conservazione.Il codice alfanumerico grigio in rilievo sulle piastre solide bianche e nere,permette di identificare facilmente il pozzetto.
Marca: BRAND™ 781603
102.40 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Polystyrene surface
- Medium binding, nonsterile
- Standard plate for most applications
- Gray alphanumeric embossing on white and black solid plates for easy well identification
- Strip plates available
- Base shape: C bottom
- Available in clear, white or black
- Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
- Suited for homogenous assays, screening, and storage.
Specifica
Sì | |
Standard | |
8 x 12 | |
Polistirene | |
96 | |
Non-treated | |
Yes | |
100/Cs. |
ANSI, SLAS | |
Without Lid | |
Trasparente | |
350 μL | |
Non-sterile | |
C | |
Saggi omogenei, screening e conservazione | |
Yes |