Learn More
BRAND™ Micropiastre BRANDplates™pureGrade™ da 96 pozzetti
In PS in versione non trattata. Le micropiastre BrandTech™ BRANDplates™ pureGrade™ da 96 pozzetti sono non citotossiche prive di endotossine, DNasi, DNA e RNasi. Non sterili con media capacità legante sono adatte per saggi omogenei, screening e conservazione.Il codice alfanumerico grigio in rilievo sulle piastre solide bianche e nere,permette di identificare facilmente il pozzetto.
117.00€ - 880.00€
Specifica
Codice a barre | Includes Barcode |
---|---|
Certificazione/Conformità | ANSI, SLAS |
Formato | Standard |
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | Polystyrene |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Forma pozzetto | Volume (sistema metrico) pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Forma pozzetto | Volume (sistema metrico) pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10002213
|
BRAND™
781604 |
White | Round Bottom (U-well) | 330 μL |
314.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10246473
|
BRAND™
781600 |
Trasparente | Round Bottom (U-well) | 330 μL |
117.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10052063
|
BRAND™
781601 |
Trasparente | Conical Bottom (V-well) | 360 μL |
117.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10143663
|
BRAND™
781602 |
Trasparente | Flat Bottom (F-well) | 350 μl |
117.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10062063
|
BRAND™
781603 |
Trasparente | Curved Edges, Flat Bottom (C-well) | 350 μL |
117.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10732694
|
BRAND™
781605 |
Bianco | Flat Bottom (F-well) | 350 μL |
314.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10448433
|
BRAND™
781607 |
Nero | Round Bottom (U-well) | 330 μL |
314.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10742694
|
BRAND™
781608 |
Nero | Flat Bottom (F-well) | 350 μL |
314.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10337723
|
BRAND™
781610 |
Bianco | Flat Bottom (F-well) | 330 μL |
836.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10347723
|
BRAND™
781611 |
Nero, Clear Bottom | Flat Bottom (F-well) | 330 μL |
836.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10004804
|
BRAND™
781614 |
Clear | Flat Bottom (F-well) | 350 μL |
785.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15674007
|
BRAND™
781615 |
Black | Flat Bottom (F-well) | 350 μL |
880.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Superficie in polistirene
- Medio legante, non sterile
- Piastra standard per la maggior parte delle applicazioni
- Decorazione in rilevo alfanumerica grigia su piastre solide bianche e nere per identificare facilmente il pozzetto
- Disponibili piastre a strisce
- Disponibili piastre standard a forma di U, V, F, C
- Disponibili con i trasparenti a forma di F
- Disponibili trasparenti, bianche o nere
- Esenti da endotossine, DNasi, DNA, RNasi; non citotossica
- Adatte per saggi omogenei, screening e stoccaggio.
Specifica
Includes Barcode | |
Standard | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
Homogenous assays, screenings and storage |
ANSI, SLAS | |
8 x 12 | |
96 | |
Yes | |
Yes |
Titolo del prodotto
BRAND™ Micropiastre BRANDplates™pureGrade™ da 96 pozzetti