Learn More
BRAND™ Tappi per cuvette
Tappi tondi per cuvette UV ultramicro
Marca: BRAND™ 759240
15.24 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Round cuvette caps
- Fits ultra-micro cuvettes
- Provide tight seal
- Allows storage of samples to -20°
Specifica
Tappo per cuvetta | |
Sì | |
Confezione da 100 | |
Profilo rotondo |
Blu | |
Polietilene | |
Per cuvette UV ultramicro |