Learn More
BRAND™ Tappi per cuvette
Tappi tondi per cuvette UV ultramicro
17.70€ - 18.55€
Specifica
Tipo Tappo per cuvetta
Monouso
Materiale Polietilene
Quantità Confezione da 100
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per cuvette UV ultramicro
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10139441
Vedere i documenti
BRAND™
759243
Arancione
17.70€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10476221
Vedere i documenti
BRAND™
759242
Verde
17.75€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10086751
Vedere i documenti
BRAND™
759240
Blu
18.55€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10159441
Vedere i documenti
BRAND™
759241
Giallo
17.75€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Round cuvette caps
  • Fits ultra-micro cuvettes
  • Provide tight seal
  • Allows storage of samples to -20°
Specifica
Specifica
Tappo per cuvetta
Polietilene
Per cuvette UV ultramicro
Confezione da 100
Rotondo