Learn More
BRAND™ Tappi per cuvette
Tappi tondi per cuvette UV ultramicro
Marca: BRAND™ 759241
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Round cuvette caps
- Fits ultra-micro cuvettes
- Provide tight seal
- Allows storage of samples to -20°
Specifica
Tappo per cuvetta | |
Sì | |
Confezione da 100 | |
Rotondo |
Giallo | |
Polietilene | |
Per cuvette UV ultramicro |