Learn More
BrandTech™ PFA Sample Containers
VITLAB PFA sample containers supplied with screw cap and are suitable for trace analysis work.
Marca:  BrandTech™ 130497
Codice prodotto. 10070641
  • 65.15€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for sample collection, transport and storage.
  • Autoclavable at 121 C
Specifica
Specifica
90 mL
PFA
90 mL
Sample Container
Sample Collection, Transport and Storage