Learn More
BrandTech™ PFA Sample Containers
VITLAB PFA sample containers supplied with screw cap and are suitable for trace analysis work.
59.20€ - 65.15€
Specifica
Product Type | Sample Container |
---|---|
Materiale | PFA |
Da utilizzare con (applicazione) | Sample Collection, Transport and Storage |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10060641
|
BrandTech™
130397 |
60 mL | 60 mL |
59.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10070641
|
BrandTech™
130497 |
90 mL | 90 mL |
65.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Suitable for sample collection, transport and storage.
- Autoclavable at 121 C
Specifica
Sample Container | |
PFA | |
Sample Collection, Transport and Storage |
Titolo del prodotto
BrandTech™ PFA Sample Containers