Learn More
BrandTech™ Polypropylene Funnels
BrandTech polypropylene funnels with its steep 60° angle, encourages swift and rapid transfers.
Marca: BrandTech™ 40894
14.64 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Made of transparent polypropylene
- Molded volume markings
- Looped handle for hanging
Specifica
30 mm | |
1.5 mm | |
45 mm | |
Autoclavable | |
Yes | |
25 mm | |
125°C | |
45 mm |
5 mL | |
Polypropylene | |
60° | |
Clear | |
Variety of laboratory applications | |
257°F | |
24 Pk. | |
Filtering Funnel |