Learn More
BRAND™ Centrifuge Tube Mini-Cooler
Designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench.
115.00€ - 130.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge tube |
---|---|
Materiale | Polycarbonate |
Tipo | Mini Cooler |
Capacità (sistema metrico) | 0.5 to 2 mL |
Capacità | Provette da 0,5 a 2 ml |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Mantiene la temperatura, ore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Mantiene la temperatura, ore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10787281
|
BRAND™
114935 |
Yellow | -20°C for 60 min. |
130.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10141921
|
BRAND™
114930 |
Red | 0°C for 60 min. |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10441063
|
BRAND™
114940 |
White | -70°C for 45 min. |
116.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Manufactured from durable polycarbonate
- Filled with non-toxic gel
- Hold twelve 0.5 to 2.0mL tubes
- Provided individually
Specifica
Centrifuge tube | |
Mini Cooler | |
Provette da 0,5 a 2 ml |
Polycarbonate | |
0.5 to 2 mL |
Titolo del prodotto
BRAND™ Centrifuge Tube Mini-Cooler