Learn More
BRAND™ Serbatoi per reagenti sterili BRAND
Realizzate in polipropilene di spessore elevato per garantire una lunga durata. Le vaschette per reagenti BrandTech™ BRAND™ sono autoclavabili e adatte per tutti i pipettatori a 8 e 12 canali. La versione non sterile include il coperchio.
Marca:  BRAND™ 703411
Codice prodotto. 10347392
  • 277.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Heavy-gauge polypropylene
  • Suitable for all 8- and 12-channel pipetters
  • Autoclavable
  • Non-sterile version includes lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
60 ml
Sterile
For use with multichannel pipets. Without lid.
Polipropilene
Vaschetta per reagenti
Confezioni singole