Learn More
BRAND™ Serbatoi per reagenti sterili BRAND
Realizzate in polipropilene di spessore elevato per garantire una lunga durata. Le vaschette per reagenti BrandTech™ BRAND™ sono autoclavabili e adatte per tutti i pipettatori a 8 e 12 canali. La versione non sterile include il coperchio.
27.50€ - 277.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Tipo | Serbatoio reagente |
Autoclavabile | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10327202
|
BRAND™
703409 |
Prodotto sterile | Sacchetto |
223.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10347392
|
BRAND™
703411 |
Sterile | Confezioni singole |
277.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10063970
|
BRAND™
703459 |
Non sterile | Confezioni da 10 |
27.50€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Polipropilene di spessore elevato
- Per tutti i pipettatori a 8 e 12 canali
- Autoclavabili
- La versione non sterile include il coperchio
Specifica
60 ml | |
Polipropilene | |
Serbatoio reagente | |
Sì |
Titolo del prodotto
BRAND™ Serbatoi per reagenti sterili BRAND