Learn More
BRAND™ Provette per PCR a pareti sottili da 0.2 ml con tappi attaccati
Manufactured without lubricants or chemical additives that can contaminate reagents and samples.Thin Wall 0.2mL PCR Tubes with Attached Caps are autoclavable and RNase-, DNase-, and DNA-free. Thin, uniform walls ensure consistent, precise thermal transfer.
67.20€ - 71.45€
Specifica
Certificazione/Conformità | RNase, DNase and DNA free |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
Quantità | 1000 Pack |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermal cyclers for excellent reproducible results in most PCR applications |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10693443
|
BRAND™
781301 |
Rose |
67.20€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10571723
|
BRAND™
781302 |
Yellow |
67.20€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10581723
|
BRAND™
781303 |
Green |
67.20€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10673253
|
BRAND™
781304 |
Blue |
67.20€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10161391
|
BRAND™
781305 |
Trasparente |
71.45€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Realizzate senza lubrificanti o additivi chimici che possano contaminare i reagenti e i campioni
- Le pareti sottili e uniformi assicurano un trasferimento termico costante e preciso
- Autoclavabili
- Senza RNasi, DNasi e DNA
- Compatibili con la maggior parte dei termociclatori
- Tappi piatti attaccati garantiscono una chiusura ermetica per evitare l'evaporazione dei campioni ma sono facilmente apribili
Specifica
RNase, DNase and DNA free | |
1000 Pack | |
Non-sterile | |
Flat Cap | |
Yes | |
Tube | |
Thin Wall PCR Tube |
0.2 mL | |
Thermal cyclers for excellent reproducible results in most PCR applications | |
Polypropylene | |
Autoclavable | |
Single-use | |
0.2 mL |
Titolo del prodotto
BRAND™ Provette per PCR a pareti sottili da 0.2 ml con tappi attaccati