Learn More
BRAND™ Pipette multicanale Transferpette™ S -8/-12
Protezione da variazioni casuali di volume con l'innovativa regolazione con una sola mano con freno. La pipetta multicanale BrandTech™ Transferpette™ S include certificato di prestazioni, manuale d'uso, montaggio a scaffale, due scatole per puntali, vaschetta per reagenti, confezione di v-ring di ricambio e garanzia di un anno. I coni dei puntali brevettati rimovibili/sostituibili singolarmente agevolano la pulizia in laboratorio.
Marca: BRAND™ 703730
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.57000kg
Includes: Montaggio a scaffale/rack, confezione di puntali per pipette con due ricariche, set di anelli a V di ricambio, certificato delle prestazioni e manuale d’uso completo
Descrizione
Protects against accidental volume changes using innovative one-handed volume adjustment with brake. BrandTech™ Transferpette™ S Multichannel Pipet is supplied with performance certificate, operating manual, shelf mount, two tip boxes, reagent reservoir, pack of replacement v-rings, and one year warranty. Patented individually removable/replaceable tip cones provide easy in-lab cleaning.
Il dispositivo è dotato di una regolazione del volume a una sola mano con freno per un'impostazione sicura.
- Con disposizione dei comandi con pulsante centrale
- Lunghezza della corsa del pistone ridotta, di 12.5 mm
- V-ring per montaggio ed espulsione del puntale con forza minima
- Display volume a quattro cifre
- Leggero
- Coni dei puntali brevettati rimovibili/sostituibili singolarmente
- Autoclavabile a 121 °C (20 minuti)
Specifica
±0.8% | |
12 | |
Pipette | |
Digitale | |
12.5 mm | |
241.3 x 142.8 x 123.8 mm | |
241.3 mm | |
142.8 mm | |
123.8 mm |
Sì | |
Transferpette™ S | |
Da 20 a 200 μl | |
Montaggio a scaffale/rack, confezione di puntali per pipette con due ricariche, set di V-ring di ricambio, certificato delle prestazioni e manuale d’uso completo | |
1 anno | |
9.5 in. | |
5.62 in. | |
4.87 in. |