Learn More
BRAND™ Pipette multicanale Transferpette™ S -8/-12
Protezione da variazioni casuali di volume con l'innovativa regolazione con una sola mano con freno. La pipetta multicanale BrandTech™ Transferpette™ S include certificato di prestazioni, manuale d'uso, montaggio a scaffale, due scatole per puntali, vaschetta per reagenti, confezione di v-ring di ricambio e garanzia di un anno. I coni dei puntali brevettati rimovibili/sostituibili singolarmente agevolano la pulizia in laboratorio.
800.00€ - 1055.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Product Line | Transferpette™ S |
Tipo | Pipette |
Display | Digitale |
Include | Montaggio a scaffale/rack, confezione di puntali per pipette con due ricariche, set di V-ring di ricambio, certificato delle prestazioni e manuale d’uso completo |
Codice del prodotto | Marca | Accuracy | Numero di canali | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Accuracy | Numero di canali | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10161393
|
BRAND™
703706 |
±0.8% | 8 | Da 5 a 50 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10610794
|
BRAND™
703720 |
±1.6% | 12 | Da 0.5 a 10 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10571905
|
BRAND™
703726 |
±0.8% | 12 | Da 5 a 50 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10446513
|
BRAND™
703728 |
±0.8% | 12 | Da 10 a 100 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10796164
|
BRAND™
703730 |
±0.8% | 12 | Da 20 a 200 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10406333
|
BRAND™
703710 |
±0.8% | 8 | Da 20 a 200 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10796354
|
BRAND™
703732 |
±0.6% | 12 | Da 30 a 300 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Protects against accidental volume changes using innovative one-handed volume adjustment with brake. BrandTech™ Transferpette™ S Multichannel Pipet is supplied with performance certificate, operating manual, shelf mount, two tip boxes, reagent reservoir, pack of replacement v-rings, and one year warranty. Patented individually removable/replaceable tip cones provide easy in-lab cleaning.
Il dispositivo è dotato di una regolazione del volume azionabile con una sola mano con freno per un’impostazione sicura.
- Con disposizione dei comandi con pulsante centrale
- Corsa del pistone ridotta, di 12.5 mm
- V-ring per montaggio ed espulsione del puntale con forza minima
- Display volumi a quattro cifre
- Leggero
- Coni dei puntali brevettati rimovibili/sostituibili singolarmente
- Autoclavabile a 121°C (20 minuti)
Specifica
Sì | |
Pipette | |
Montaggio a scaffale/rack, confezione di puntali per pipette con due ricariche, set di V-ring di ricambio, certificato delle prestazioni e manuale d’uso completo | |
1 anno | |
241.3 mm | |
142.8 mm | |
123.8 mm |
Transferpette™ S | |
Digitale | |
12.5 mm | |
9.5 in. | |
5.62 in. | |
4.87 in. |