Learn More
Branson Ultrasonics™ CPX Series Ultrasonic Cleaning Bath
Outfit your lab with a classic tabletop cleaner, offering high-tech design, solid construction and featuring reliable digital controls with power tracking capabilities.
895.00€ - 3215.00€
Specifica
Materiale | Plastica |
---|---|
Temporizzatore | 90 min. |
Frequenza | 40 kHz |
Da utilizzare con (applicazione) | Pulizia |
Warranty | 2 anni |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni interne (L x P x A) | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni interne (L x P x A) | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
13483609
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-139R |
CPX1800-E | 1.9 L | 15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 in.) | 230/240 V |
895.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13423619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-239R |
CPX2800-E | 2.8 L | 23 x 14 x 10 cm (9.5 x 5.5 x 4 in.) | 230/240 V |
1120.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13473619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-339R |
CPX3800-E | 5.7 L | 29 x 15 x 15 cm (11.5 x 6 x 6 in.) | 230/240 V |
1780.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13403629
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-539R |
CPX5800-E | 9.5 L | 29 x 24 x 15 cm (11.5 x 9.5 x 6 in.) | 230/240 V |
2185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13433629
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-839R |
CPX8800-E | 20.8 l (5.5 galloni) | 49.5 x 29 x 15 cm (19.5 x 11.5 x 6 in.) | 230/240 V |
3215.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Outfit your lab with a classic tabletop cleaner, offering high-tech design, solid construction and featuring reliable digital controls with power tracking capabilities.
I bagni a ultrasuoni Bransonic CPX sono caratterizzati da controlli digitali con capacità di inseguimento della potenza, per regolazioni per carichi leggeri o pesanti, controllo alta/bassa potenza, degassamento e modalità di pausa.- La frequenza di battuta elimina le onde stazionarie e crea una cavitazione uniforme nella vasca
- Robusti trasduttori industriali da 40 kHz
- Timer digitali da 99 min. con funzionamento continuo degli ultrasuoni
- Con coperchio della vasca con scarico incorporato
- Corpo in plastica resistente alle sostanze chimiche
- Frequenza della vasca riportata istantaneamente al punto ottimale
- Il circuito di controllo traccia attivamente la frequenza di funzionamento del bagno
- Cavitazione senza onde, attività fissa nel bagno anche in caso di variazioni nelle condizioni di carico
- Impostabile fino a 99 minuti
- I lunghi periodi di degassamento consentono applicazioni che vanno oltre la semplice pulizia, ad esempio la preparazione del campione, che include il degassamento dei liquidi, la miscelazione e l'omogeneizzazione, la dissoluzione dei solidi, la lisi cellulare e la dispersione delle particelle
- Consente all'utente di ridurre l'ampiezza dell'energia acustica nel bagno: 100% della potenza nella vasca per applicazioni normali, 70% della potenza per applicazioni delicate
- Consente di evitare danni ai componenti nel bagno durante il processo a ultrasuoni
- Funzione a basso consumo
- Al termine del ciclo, e se i tasti non vengono premuti per 15 minuti, l'unità entra in modalità di pausa
- Il tocco di qualche pulsante sul controller determina la riaccensione dell'unità
- I controlli sono posizionati sopra e dietro la vasca di pulizia in un pannello di controllo a torre facilmente accessibile e rialzato rispetto la vasca per evitare i danni causati dalle soluzioni di pulizia
Specifica
Plastica | |
40 kHz | |
2 anni |
90 min. | |
Pulizia |