Descrizione
Replaceable steel perforated head fits on brass base
Specifica
Bruciatore Meker | |
Bruciatore in ottone e testa in acciaio | |
1 ciascuno |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Bruciatore con testa in acciaio/Bruciatore in ottone Meker > Diameter: 20mm