Learn More
Bollé Safety Occhiali di sicurezza con lenti in policarbonato e montatura in ottone
Safety glasses built to combine technology, ergonomics and style. Silium Safety Glasses come with anti-scratch/anti-fog lenses.
Marca:  Bollé Safety SILPSI
112.46 EUR valido fino al 2025-06-08
Usa il codice promo "24131" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15578061
  • 139.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Lightweight, metal (brass) frame.
  • 160% flex temples.
  • Non-slip tipgrip temples.
  • Adjustable, non-slip bridge.
  • Anti-scratch coating.
  • Anti-fog coating.
  • Available in clear (SILPSI) or smoke (SILPSF) lenses.
  • Anti-static materials.
  • Suitable optical quality for continuous work.
  • Lenses and frame resist a 6mm, 0.86g ball at 45m/s.
  • Lenses and frame protect against high speed particles at extreme temperatures.
  • Guaranteed minimum resistance of the protective eyewear against everyday risks including dropping the protective eyewear onto the ground, ageing by light exposure, exposure to heat or corrosion etc. (maximum protection for glasses).
  • CE European standards certificate available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard europeo
Clear, Smoke
1 ciasc.
Ottone
Antiappannamento, Antigraffio
Occhiali di sicurezza
Policarbonato
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Bollé Safety Occhiali di sicurezza con lenti in policarbonato e montatura in ottone > Anti-Scratch; Anti-Fog