Learn More
Brema™ CB Series Water-Cooling Ice Makers
The Brema™ CB Series of ice makers produces compact and crystalline truncated cone shaped ice cubes with slightly crushed sides, making them suitable for all types of glasses.
Marca:  Brema™ GB902WX
Codice prodotto. 12150162
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Purest water forms ice by being sprayed onto a horizontal evaporator while the mineral rich water returns to the internal tank and is subsequently removed at the end of the production cycle
  • Pure and crystalline cubes as a result
  • Tropical class +43°C
  • AISI 304 stainless steel Scotch brite finishing
  • Electromechanical operation
  • Excellent for the hotel, restaurant and bar industries
Specifica
Specifica
5 to 25°C
Water
69cm
Water-cooled condenser with anti-dust filter
Steel body, Stainless Steel feet
1 to 5bar
230V
66cm
50Hz, 230V, 550w
36Months
CE-ISO9001 regulations: 2000-CSV-IMQ-GS
20 kg
Grain Ice Maker
50Hz
50cm
550w
6.3L/kg
90kg/24 hr.
59kg