Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue G, pure Codice prodotto.: 10358090
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue G, pure
Codice prodotto. 10358090
25 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10358090
Marca: Thermo Scientific Chemicals 191480250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6104-58-1
Formula molecolare C47H48N3NaO7S2
Molecular Weight (g/mol) 854.025
Numero MDL MFCD00078482
InChI Key RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Acid Blue 90, Brilliant Blue G 250, C.I. 42655
PubChem CID 6328534
IUPAC Name sodium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]-2-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethyl-3-methylanilino]methyl]benzenesulfonateVedi altri risultatiMostra meno risultati
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]Vedi altri risultatiMostra meno risultati
Specifica
Absorbance 425 (at lambda min.)
Materiale o nome chimico Brilliant blue G
Punto di fusione >100.0°C
Rapporto di assorbimento 0.95 to 1.15
Contenuto di colorante 60% min.
Beilstein 14, II, 450
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 608 to 618nm (in 50:50 IMS:H2O)
Peso formulazione 854.02
Perdita all'essiccatura 10% max. (105°C)
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0460334 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2024 Catalog Number191481000,191480050,191480250,191485000
Numero di lottoA0456222 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/09/2023 Catalog Number191481000,191480050,191480250,191485000
Numero di lottoA0454630 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number191481000,191480050,191480250,191485000
Numero di lottoA0454977 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number191481000,191480050,191480250,191485000
Numero di lottoA0439323 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/02/2023 Catalog Number191481000,191480050,191480250,191485000
Identificativo prodotto
  • Brilliant Blue G-250
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue G, pure >