Learn More
Bromoacetic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11487017
Bromoacetic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11487017
5000 g
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Codice prodotto. 11487017
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14403.0I
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Bromoacetic acid is used in organic synthesis and as an alkylating agent. It is also used as a biochemical for proteomics research. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Bromoacetic acid is used in organic synthesis and as an alkylating agent. It is also used as a biochemical for proteomics research. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
Solubility
Soluble in water, alcohol
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. It is hygroscopic in nature and sensitive to light and air. Handle and store under inert gas. Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-08-3
Formula molecolare C2H3BrO2
Molecular Weight (g/mol) 138.948
Numero MDL MFCD00002678
InChI Key KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
PubChem CID 6227
IUPAC Name 2-bromoacetic acid
SMILES C(C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoacetic acid
Punto di fusione 44°C to 49°C
Densità 1.93
Punti di ebollizione 207°C to 209°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Pungent
Formula lineare BrCH2CO2H
Quantità 5000 g
Numero UN UN3425
Beilstein 506167
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Indice di Merck 14,1400
Informazioni di solubilità Soluble in water, alcohol
Peso formulazione 138.95
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10248054 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/10/2023 Catalog NumberA14403.0I,A14403.0B,A14403.30
Numero di lotto10233967 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/07/2023 Catalog NumberA14403.0I,A14403,A14403.0B,A14403.30
Numero di lotto10221048 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA14403.0I,A14403.0B,A14403.30
Numero di lotto10115865 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA14403.0I,A14403.0B,A14403.30
Numero di lotto10151388 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA14403.0I,A14403.0B,A14403.30
Titolo del prodotto
Bromoacetic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >