Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Green Codice prodotto.: 11438966
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Green
Codice prodotto. 11438966
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Codice prodotto. 11438966
Marca: Thermo Scientific Chemicals A17090.06
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Bromocresol Green is a pH sensitive indicator used in the growth medium for microorganisms and titrations. It is useful in various colorimetric detection studies and as an actively tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It acts as an inhibitor of prostaglandin E2 transport protein. It is also used in TLC for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Bromocresol Green is a pH sensitive indicator used in the growth medium for microorganisms and titrations. It is useful in various colorimetric detection studies and as an actively tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It acts as an inhibitor of prostaglandin E2 transport protein. It is also used in TLC for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
Solubility
Soluble in benzene, ethanol and diethyl ether. Sparingly soluble in water.
Notes
Transition interval: pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue).Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-60-8
Formula molecolare C21H14Br4O5S
Molecular Weight (g/mol) 698.014
Numero MDL MFCD00005874
InChI Key FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Bromcresol Green
PubChem CID 6451
IUPAC Name 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Bromocresol Green
Punto di fusione ∼225°C (decomposition)
Beilstein 372527
Indice di Merck 14,1386
Informazioni di solubilità Soluble in benzene,ethanol and diethyl ether. Sparingly soluble in water.
Peso formulazione 698.02
Quantità 5 g
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10253473 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/01/2025 Catalog NumberA17090.14,A17090.06
Numero di lotto10248004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/10/2023 Catalog NumberA17090.14,A17090.06
Numero di lotto10242333 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2022 Catalog NumberA17090.14,A17090.06
Numero di lotto10112509 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA17090.14,A17090.06
Numero di lotto10234797 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA17090.14,A17090.06
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Green >