Learn More
Bromophenol Blue, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical B/P620/46
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
279°C | |
C19H10Br4O5S | |
669.96g/mol | |
Red to Violet | |
Solid |
115-39-9 | |
5875 | |
Glass Jar | |
25 g |