Learn More
Bromophenol Blue, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
32.15€ - 84.10€
Specifica
Punto di fusione 279°C
CAS 115-39-9
Formula molecolare C19H10Br4O5S
Numero MDL 5875
Peso formulazione 669.96g/mol
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10243420
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
B/P620/44
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10040040
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
B/P620/46
25 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Specifica
279°C
C19H10Br4O5S
669.96g/mol
Red to Violet
115-39-9
5875
Glass Jar
Solid