Learn More
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda modello BS 718
Shot loaded density hydrometers for a variety of surface tension ranges.
Marca:  Brannan™ 10/304/0
Codice prodotto. 12899177
  • 16.05€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Shot loaded density hydrometers for surface tension 0.700 to 0.750g/mL
  • Shot loaded
  • Length 190 mm
  • Scale subdivision 0.002
  • Accuracy ±0.002 g/mL
Specifica
Specifica
1 Ea.
0.002 g/mL
ISO 387, ISO 649
Steel Shot
Adjusted for low surface tension
Density Hydrometer
0.002 g/mL
190 mm
0.8 to 0.85 g/mL
0.800 to 0.850 g/mL
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Brannan™ Idrometri di densità in vetro soda modello BS 718 > Specific Gravity Range: 0.800 to 0.850 g/mL