Learn More
Thermo Scientific™ BSTFA Silylation Reagent
Obtain excellent GC separations with Thermo Scientific™ BSTFA Silylation Reagent.
Marca:  Thermo Scientific™ TS-38829
Codice prodotto. 11567570
  • 426.17€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Improve GC analysis with Thermo Scientific™ BSTFA Silylation Reagent. The highly volatile byproducts mono(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA) and trifluoroacetamide elute with the solvent front to ensure excellent chromatographic separations. This silylation reagent reacts with a wide range of polar compounds and is particularly well suited for the GC analyses of some lower boiling TMS-amino acids and TMS Krebs cycle acids.
BSTFA is a powerful thrimethylsilyl donor, with donor strength that is comparable to its unfluorinated analog BSA [N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide]. BSTFA reacts to replace labile hydrogens on a wide range of polar compounds with a -Si(CH3)3 group. This physical characteristic is particularly useful in the gas chromatography of some lower boiling TMS-amino acids and TMS Krebs cycle acids.
  • Increased volatility of reaction byproducts mono(trimethylsilyl)trifluoroacetamide and trifluoroacetamide over corresponding nonfluorinated compounds from BSA
  • Increased volatility makes it possible to derivatize smaller molecules with which the TMS derivatives elute with the byproducts from BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
GC
100 g
100 g
98 to 100%
2°C to 8°C
Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl) acetimidate