Learn More
Thermo Scientific™ BSTFA Silylation Reagent
Obtain excellent GC separations with Thermo Scientific™ BSTFA Silylation Reagent.
154.75€ - 426.17€
Specifica
Concentrazione standard | 98 to 100% |
---|---|
Da utilizzare con | GC |
Conservazione | 2°C to 8°C |
Componenti standard | Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11557570
|
Thermo Scientific™
TS-38828 |
25 g |
154.75€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11567570
|
Thermo Scientific™
TS-38829 |
100 g |
426.17€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11776957
|
Thermo Scientific™
TS-38830 |
10 x 1 mL ampules |
169.04€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Description
Improve GC analysis with Thermo Scientific™ BSTFA Silylation Reagent. The highly volatile byproducts mono(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA) and trifluoroacetamide elute with the solvent front to ensure excellent chromatographic separations. This silylation reagent reacts with a wide range of polar compounds and is particularly well suited for the GC analyses of some lower boiling TMS-amino acids and TMS Krebs cycle acids.
BSTFA is a powerful thrimethylsilyl donor, with donor strength that is comparable to its unfluorinated analog BSA [N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide]. BSTFA reacts to replace labile hydrogens on a wide range of polar compounds with a -Si(CH3)3 group. This physical characteristic is particularly useful in the gas chromatography of some lower boiling TMS-amino acids and TMS Krebs cycle acids.- Increased volatility of reaction byproducts mono(trimethylsilyl)trifluoroacetamide and trifluoroacetamide over corresponding nonfluorinated compounds from BSA
- Increased volatility makes it possible to derivatize smaller molecules with which the TMS derivatives elute with the byproducts from BSA
Specifications
98 to 100% | |
GC | |
2°C to 8°C | |
Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate |
Safety and Handling
- Pericolo
Hazard Category
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Hazard Statement
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethylsilyl-2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate