Learn More
BTX™ Tweezertrode™ Electrode
Tweezertrode™ Electrode is a reusable, tweezer-style, in vivo electrode suitable for drug or gene delivery in animals.
Marca: BTX™ 450486
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Descrizione
- Composti da pinzette standard di 11.5 cm modificate con elettrodi a disco in acciaio inox o platino sulla punta
- Compatibili con sistemi di elettroporazione BTX Gemini X2 e ECM-2001
- La distanza tra i dischi degli elettrodi può essere regolata da 1 mm fino a oltre 2 cm
- Facile pulizia
I kit sono forniti con cavo coassiale BTX524 per il collegamento ai generatori di elettroporazione
Order Info
Tweerzertrode kits (Cat. No. BTX450486) and additional cable (BTX524) also available separately.
Specifica
Somministrazione di geni | |
Platino | |
Tweezer Style Electrode | |
Platinum Tweezertrode, 1 mm Diameter | |
1 mm | |
0.47 in. | |
Da 41° a 104 °F | |
Da 1 μsec. a 200 msec. | |
1 Ea. | |
Adjustable: < 1 mm to > 2 cm | |
11.2 cm | |
Banana Cables |
Generatore BTX 830, ECM 2001 | |
BTX Electroporation | |
0/200 V | |
0.039 in. | |
Circular | |
12 mm | |
Da 1 sec. a 99 msec. | |
Da 5° a 40 °C | |
Da 20 a 80% | |
Tweezer Style | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.