Learn More
BTX™ Tweezertrode™ Electrode
Tweezertrode™ Electrode is a reusable, tweezer-style, in vivo electrode suitable for drug or gene delivery in animals.
1445.00€ - 2005.00€
Specifica
Linea di prodotti | BTX Electroporation |
---|---|
Product Type | Tweezer Style Electrode |
Forma dell'elettrodo | Circular |
Quantità | 1 Ea. |
Tipo di punta | Tweezer Style |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15487320
|
BTX™
450486 |
1 mm | Platino |
1740.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15497320
|
BTX™
450487 |
3 mm | Platino |
1805.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15417330
|
BTX™
450489 |
5 mm | Platino |
1895.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15407330
|
BTX™
450488 |
7 mm | Platino |
2005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15477260
|
BTX™
450118 |
7 mm | Stainless Steel |
1445.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15487260
|
BTX™
450119 |
10 mm | Stainless Steel |
1445.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Consist of a standard 11.5 cm tweezer modified with disk electrodes of stainless steel
- Compatible with BTX Gemini X2 and ECM-2001 Electroporation Systems
- Gap between electrode disks may be adjusted from 1 mm to more than 2 cm
- Can be easily cleaned
Order Info
Tweerzertrode kits (Cat. No. BTX450486) and additional cable (BTX524) also available separately.
Specifica
BTX Electroporation | |
Circular | |
Tweezer Style | |
Non-sterile |
Tweezer Style Electrode | |
1 Ea. | |
11.2 cm | |
Square Wave |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.