Learn More
BTX™ Tweezertrode™ Electrode Kit
Tweezertrode™ Electrode Kit features reusable, tweezer-style, in vivo electrodes suitable for drug or gene delivery in animals.
Marca: BTX™ 450166
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Composti da pinzette standard di 11.5 cm modificate con elettrodi a disco in acciaio inox o platino sulla punta
- Compatibili con sistemi di elettroporazione BTX Gemini X2 e ECM-2001
- La distanza tra i dischi degli elettrodi può essere regolata da 1 mm fino a oltre 2 cm
- Facile pulizia
I kit sono forniti con cavo coassiale BTX524 per il collegamento ai generatori di elettroporazione
Specifica
Somministrazione di geni | |
Acciaio inox | |
Electrode Kit | |
Stainless Tweezertrode Kit, 10 mm | |
10 mm | |
Cavo | |
0.47 in. | |
12 mm | |
1 Ea. | |
<0.04 in. to >0.79 in. | |
11.5 cm | |
Banana Cables |
Generatore ECM 830, EMC 2001, ECM 630 | |
BTX Electroporation | |
0/1000 V | |
0.39 in. | |
Circular | |
0.39 in. | |
10 mm | |
Da 10 μsec. a 99 msec. in PBS | |
Da 20 a 80% | |
<1 mm to >2 cm | |
Non-sterile | |
Square Wave |
Titolo del prodotto
BTX™ Tweezertrode™ Electrode Kit > Tweezertrode Electrode Kit with Cables; Disk Dia.: 10 mm; Material: Stainless Steel
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.