Learn More
BTZ043, MedChemExpress
MedChemExpress BTZ043 is an inhibitor of decaprenyl-phosphoribose-epimerase (DprE1), with MICs of of 2.3 nM and 9.2 nM for M. tuberculosis H37Rv and Mycobacterium smegmatis, respectively.
112.05€ - 837.00€
Spezifikation
Materiale o nome chimico | BTZ043 |
---|---|
CAS | 1161233-85-7 |
Colore | Yellow |
Note sul grado di purezza | Research |
Formula molecolare | C17H16F3N3O5S |
Produktcode | Marke | Quantità | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantità | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16498437
![]() |
Medchem Express
HY-13579 |
5 mg |
112.05€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16461917
![]() |
Medchem Express
HY-13579 |
50 mg |
557.55€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16436236
![]() |
Medchem Express
HY-13579 |
100 mg |
837.00€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16415768
![]() |
Medchem Express
HY-13579 |
10 mg |
174.15€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Beschreibung
BTZ043 is an inhibitor of decaprenyl-phosphoribose-epimerase (DprE1), with MICs of of 2.3 nM and 9.2 nM for M. tuberculosis H37Rv and Mycobacterium smegmatis, respectively.Spezifikation
BTZ043 | |
Yellow | |
C17H16F3N3O5S | |
O=C1N=C(N(CC2)CCC32OC[C@H](C)O3)SC4=C([N+]([O-])=O)C=C(C(F)(F)F)C=C14 | |
431.39 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
1161233-85-7 | |
Research | |
DMSO : 13.3 mg/mL (30.83 mM; Need ultrasonic and warming) | |
431.39 | |
99.75% | |
Solid |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.