Learn More
BUCHI Accessori per strumento per punto di ebollizione
Boiling point tubes and capillaries for automated or manual determination according to the Siwoloboff method.
Marca:  BUCHI 019007
Codice prodotto. 12030592
  • 498.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 02-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High precision for reliable resutls
  • Meets Siwoloboff and Eu Pharmacopeia standards
  • Designed for BUCHI melting and boiling point instruments
  • Compatible with other instruments
Specifica
Specifica
Capillare per punto di ebollizione; 100 pz
Per la determinazione riproducibile del punto di ebollizione
Borosilicate Glass 3.3
Autoclavable
2.75 mm
Strumento per punto di ebollizione
100/Pk.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
BUCHI Accessori per strumento per punto di ebollizione > Boiling point tubes; Count: 100 pieces