Learn More
BUCHI Accessori per strumento per punto di ebollizione
Boiling point tubes and capillaries for automated or manual determination according to the Siwoloboff method.
Marca:  BUCHI 051890
Codice prodotto. 12201507
  • 1020.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High precision for reliable resutls
  • Meets Siwoloboff and Eu Pharmacopeia standards
  • Designed for BUCHI melting and boiling point instruments
  • Compatible with other instruments
Specifica
Specifica
Boiling Point Capillaries
Laboratory general purpose tubing
Borosilicate Glass 3.3
Autoclavable
0.8 mm
Boiling point apparatus
100/Pk.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
BUCHI Accessori per strumento per punto di ebollizione > Boiling point capillaries; Count: 100 pieces