Learn More
Buffer Solution, pH 10.00, Reagecon™
Certified by an ISO 17025 accredited test method and fully NIST traceable. Reagecon™ Buffer Solution, pH 10.00 is tested at 20°C or 25°C to an accuracy level of ±0.01. This calibration and control buffer is specially formulated to ensure its stability, even after opening the bottle.
36.65€ - 52.25€
Specifica
Punto di fusione | 0°C |
---|---|
Punti di ebollizione | 100°C |
Colore | Colorless |
Forma fisica | Liquid |
Tipo di soluzione | Tampone |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11422024
![]() |
Reagecon
11005 |
500 ml | 10 |
50.25€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11496424
![]() |
Reagecon
1100525 |
500 ml | 10 |
52.25€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11412024
![]() |
Reagecon
1100 |
1000 ml | 10 |
36.65€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
To ensure reliable, reportable pH measurements, this pH buffer standard is directly traceable to the IUPAC pH scale by an unbroken chain of traceability. Traceable analysis is necessary for consistency and universal acceptance of pH results, including acceptance by regulatory bodies.
- Traceable to SRM for NIST
- Certification to ISO 9001:2008
- Accredited to ISO 17025
Specifica
0°C | |
Colorless | |
Tampone | |
Yes |
100°C | |
Liquid | |
Characteristic | |
Fully miscible in water |
Sicurezza e movimentazione
- BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 a 20°C
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: boric acid, disodiumsalt