Learn More
Soluzione tampone, pH 10 Codice prodotto.: 10422701
Soluzione tampone, pH 10
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10422701 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
6 x 250 ml, 6 x 250 ml
Click to view available options
Quantità:
250 ml
6 x 250 ml
Imballaggio:
250 ml
6 x 250 ml
Codice prodotto. 10422701
Marca: Mettler Toledo 51350024
Edge
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Certificazioni e sigilli di approvazione
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Incolore
pH 10
Forma fisica Liquid
Quantità 6 x 250 ml
Tipo di soluzione Soluzione tampone pH
Odore Nessuno
Imballaggio 6 x 250 ml
Titolo del prodotto
Soluzione tampone, pH 10 >