Learn More
Buffer Solution pH 5.00, Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Specifica
Specifica
pH | 5.00 |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 500 mL |
Tipo di soluzione | Buffer |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Titolo del prodotto
Buffer Solution pH 5.00, Reagecon™ >