Learn More
Color Coded pH Buffers in Twin Neck Bottle Format, Reagecon™ Codice prodotto.: 11434599
Color Coded pH Buffers in Twin Neck Bottle Format, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11434599 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
250 mL, 10 at 25°C
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 ml
1 L
pH:
10 at 20°C
10 at 25°C
7 at 20°C
7 at 25°C
Codice prodotto. 11434599
Marca: Reagecon 1100225CTT
Use color coded pH buffers for ease of use. Reagecon™ Color Coded pH Buffer in a Twin Neck Bottle Format are tested at 20°C or 25°C and are certified and NIST traceable.
  • Colored pH Buffer Solutions
  • Tested at 20°C or 25°C 
  • Certified by Reagecon’s ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
  • NIST traceable
  • Presented in various pack sizes
Twin Neck Bottle Advantages
  • No possibility of contamination
  • No need for separate measuring container for use in the calibration of the Electrode
  • Correct quantity of buffer required for calibration is dispensed into the calibrating chamber giving rise to no waste
  • Ideally suited for field work
  • Easy to carry
  • 250ml, 500ml and 1L sizes available
Specifica
Colore Blue
pH 10 at 25°C
Quantità 250 mL
Imballaggio HDPE Twin Neck Bottle
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1125C24G1 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/12/2024 Catalog Number1100225CTT
Numero di lotto1125C23E1 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/05/2024 Catalog Number1100225CTT
Numero di lotto1125C22G1 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/02/2023 Catalog Number1100225CTT
Numero di lotto1125C21A2 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2022 Catalog Number1100225CTT
Titolo del prodotto
Color Coded pH Buffers in Twin Neck Bottle Format, Reagecon™ >