Learn More
Buffer Solution pH10.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10789234
Buffer Solution pH10.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10789234
500 mL, HDPE plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Contenitore di plastica
HDPE plastic bottle
Codice prodotto. 10789234
Marca: Fisher Chemical J/2880/08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Buffer Solution pH10.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement
  • Standard and color-coded buffer solutions
  • ±
  • °
  • All buffers are traceable to NIST and BS 1647 standard
  • Packed in HDPE containers to help protect the products integrity an ensure safe handling (refers to 1L, 2.5L, and 5L quantities)
  • Standard buffers are available over the range pH2 to pH10
  • Color-coded buffer solutions are available over the range pH4, pH7, and pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL 217672
Specifica
Colore Colorless
pH 10
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Imballaggio HDPE plastic bottle
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Buffer Solution pH10.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical™ >