Learn More
Labconco Bulk Tray Dryer
FreeZone Bulk Tray Dryers lyophilize moderate to large bulk sample loads or small batches of vials or serum bottles. FreeZone Console Freeze Dryer and vacuum pump are required.
18530.00€ - 24855.00€
Specifica
Tipo | Bulk Tray Dryer |
---|---|
N. di ripiani | 3 |
Temperature Range (Metric) | 60°C |
Materiale | Stainless Steel |
Tipo di spina | All except North America |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17960140
|
Labconco
780601090 |
Bulk Tray Dryer |
18530.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17910180
|
Labconco
780601190 |
6-Port Manifold, Bulk Tray Dryer |
21220.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17900190
|
Labconco
780601290 |
Isolation Valve, Bulk Tray Dryer |
22560.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17950180
|
Labconco
780601390 |
6-Port Manifold, Isolation Valve, Bulk Tray Dryer |
24855.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Lyophilize moderate to large bulk sample loads or numerous small batches of vials or serum bottles.
- Bulk Tray Dryers have three large, 12.7 x 16.6 in. shelves that heat up to +60°C.
- Lyo-Works™ OS lets the user set up to 30 programs, with up to 16 steps each; record, chart and store data, and receive email alerts.
- The tray dryer connects to a FreeZone Console Freeze Dryer that provides a real time display of the tray dryer’s parameters on a large capacitive touchscreen.
- For use with FreeZone Console Freeze Dryer manufactured after July 2017.
Specifica
Bulk Tray Dryer | |
60°C | |
All except North America |
3 | |
Stainless Steel | |
230 V |
Titolo del prodotto
Labconco Bulk Tray Dryer