Learn More
Fisherbrand™ Bulk tubes
For use with Bead Mill 4 and Bead Mill 24 homogenizers. Also fits most other commercially available Bead Mills.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.03212kg
Codice prodotto. 15535809
  • 361.00€ / 1 confezione
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • RNase/DNase free
  • Processing range: 300μL to 1.8mL
  • Beads not included
Specifica
Specifica
Non-reinforced tubes with screw caps and O-rings
White/Opaque
Bead Mill 4 and 24 Homogenizers
Yes
2 mL
Yes
500/Pk.